Learn More
BRAND™ Forceps
Forceps en PTFE
Marque: BRAND™ 113125
39.85 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Spécification
Rectangulaires | |
PTFE | |
100 mm | |
1 |