Learn More
BRAND™ Forceps
Forceps en PTFE
43.50€ - 80.70€
Spécification
Type de pointe | Rectangulaires |
---|---|
Matériau | PTFE |
Quantité | 1 |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10253111
|
BRAND™
113125 |
100 mm |
43.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10263111
|
BRAND™
113135 |
200 mm |
80.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10746861
|
BRAND™
113130 |
150 mm |
52.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Spécification
Rectangulaires | |
PTFE | |
1 |