Learn More
BRAND™ Forceps
Forceps en PTFE
Marque: BRAND™ 113135
73.95 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.08000kg
Description
Spécification
Rectangulaires | |
PTFE | |
200 mm | |
1 |