Learn More
Thermo Scientific™ Incubateurs à CO2 Forma™ Steri-Cult™
Réalisez des cultures de gros volumes avec un haut niveau de contrôle de la contamination grâce aux incubateurs à CO2 et à leurs commandes par microprocesseur.
23070.00€ - 26750.00€
Spécification
Certifications/Conformité | UL , cUL , CE |
---|---|
Sorties de données | en option |
Matériau de la cuve | En acier inox poli |
Plage de concentrations en CO2 | 0 à 20% |
Technologie de capteur de CO2 | IR |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Alimentation électrique | Technologie de capteur de CO2 | Matériau de la cuve | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Alimentation électrique | Technologie de capteur de CO2 | Matériau de la cuve | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10123532
|
Thermo Scientific™
3311 |
322,8 l | 230 V, 50/60 Hz | IR | En acier inox poli |
26750.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10103392
|
Thermo Scientific™
3308 |
232,2 l | 230 V, 50/60 Hz | Infrarouge | En acier inox poli |
23070.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Réalisez des cultures de gros volumes avec un haut niveau de contrôle de la contamination grâce aux incubateurs à CO2 Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cult™. Cet incubateur associe les composants les plus novateurs existants dans un incubateur : capteur de CO2, contrôles précis par microprocesseur, contrôle actif de l’humidité, filtre à air HEPA et capacité de décontamination à haute température.
Performance
- Fonction de stérilisation intégrale à haute température à 140 °C, durée de 14 heures
- Le système optimisé de ventilation n’interfère pas avec les échantillons ni l’incubateur
- Le système de filtration de COV intégré en option élimine les vapeurs organiques volatiles
- Le filtre à air HEPA en chambre élimine en permanence les particules pour garantir des conditions de qualité de classe 100
- Le cycle de stérilisation à la demande à 140°C élimine la contamination des surfaces internes
- Une alarme sonore se déclenche si la porte extérieure est ouverte pendant le cycle ou si la température atteint 60°C (140°F) ou plus
- Un code d’accès empêche l’initiation accidentelle du cycle
Contrôle par Microprocesseur
- Le centre de messagerie alphanumérique affiche clairement la température, le CO2 et l’HR
- Alarmes sonores et visuelles avec bouton de mise sous silence
- Points de consigne de température, de surchauffe, de CO2 et d’HR
- Alarme sonore configurable, code d’accès, rappel de changement du filtre HEPA, contacts pour report d’alarme à distance, alarme de suivi de basse température et de CO2 bas et élevé et alarme d’HR
Structure
- Angles arrondis, intérieur en acier inoxydable poli
- Étagères et supports robustes pouvant s’enlever sans outils
- Filtres microbiens sur arrivée de gaz, orifices de prélèvement d’échantillons et couvercle du flacon de remplissage d’eau
- Le joint de porte intérieur peut être retiré pour le nettoyage, il assure une bonne étanchéité
Spécification
UL , cUL , CE | |
En acier inox poli | |
IR | |
Acier inoxydable | |
Entièrement contrôlable , la température ambiante à 90 % | |
Incubateur à CO2 |
en option | |
0 à 20% | |
DEL | |
Aucun | |
5 ° à 50 ° C | |
Réservoir d’humidité externe |