Learn More
Poulten Graf™ Pipette à poire en verre à 1 trait Fortuna™
Marquage individuel avec la durée du débit de transfert. Les pipettes à poire en verre à un trait Poulten Graf™ Fortuna™ sont fabriquées en verre sodocalcique transparent et sont livrées avec un certificat de conformité par lot.
Marque: Poulten Graf™ 1 2302502
Informations supplémentaires : Poids : 1.25000kg
Description
- Temps de distribution pratique et court
- Pointes et tubes d’aspiration renforcés
- Résistant aux acides et alcalis
Spécification
AS | |
Bleu | |
Verre | |
2 mL |
Oui | |
1 paquet | |
Pipette à poire |