Learn More
FOXL2 Antibody (FOXL2/7989R), PerCP, R&D Systems™
Code produit 18611614 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18611614 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18611614 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP320964PCP
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
FOXL2 Monoclonal antibody specifically detects FOXL2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène FOXL2
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone FOXL2/7989R
Conjugué PerCP
Formule PBS
Alias de gène BPES, BPES1PINTO, forkhead box L2, forkhead box protein L2, forkhead transcription factor FOXL2, PFRK, POF3
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant full-length human FOXL2 protein
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Epigenetics
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 668
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG κ
Gamme de produits Novus