missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FoxP3 Antibody (1054C), PE/Cy7, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB8214PECY7
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
FoxP3 Monoclonal antibody specifically detects FoxP3 in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
| FoxP3 | |
| Monoclonal | |
| PE-Cyanine7 | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 1054C | |
| Flow Cytometry | |
| AIID, AIIDMGC141961, DIETER, forkhead box P3, Forkhead Box Protein P3, FOXP3delta7, immune dysregulation, polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked, Immunodeficiency, Polyendocrinopathy, Enteropathy, X-Linked, IPEX, JM2, MGC141961, MGC141963, PIDX, PIDXMGC141963, Scurfin, XPID, XPIDpolyendocrinopathy, enteropathy, X-linked | |
| E. coli-derived recombinant human FoxP3, Met1-Leu71, Accession # Q9BZS1 | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Cell Biology, Chromatin Research, Immunology, Regulatory Immunology, Transcription Factors and Regulators | |
| 50943 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu