Learn More
Foxp3 Rat, APC, Clone: MF23, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
248.85€ - 512.40€
Spécification
| Antigène | Foxp3 |
|---|---|
| Clone | MF23 |
| Concentration | 0.2mg/mL |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15991748
|
EnquireBio
QAB27-APC-25ug |
25 μg |
248.85€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15981748
|
EnquireBio
QAB27-APC-100ug |
100 μg |
512.40€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
| Foxp3 | |
| 0.2mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Rat | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| 20371 | |
| IgG2b | |
| Protein A/G Purified |
| MF23 | |
| Flow Cytometry | |
| APC | |
| RUO | |
| NP_001186276 | |
| Foxp3 | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |