missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FoxP4 Antibody (PCRP-FOXP4-1G7), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Code produit 30140440 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30140440 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30140440 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP327048CL1

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

FoxP4 Monoclonal antibody specifically detects FoxP4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène FoxP4
Applications Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone PCRP-FOXP4-1G7
Conjugué CoraFluor 1
Formule PBS
Alias de gène FKHLA, FLJ40908, FLJ44184, fork head-related protein like A, Fork head-related protein-like A, forkhead box P4, forkhead box protein P4, hFKHLA, winged-helix repressor FOXP4
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant fragment (around aa302-541) of human FoxP4 protein
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 116113
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Forme Purified
Isotype IgG2c
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.