missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Fresolimumab Recombinant Human Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Human Recombinant Monoclonal Antibody

Marque:  Invitrogen™ MA541794

Code nomenclature Nacres: NA.46

Code produit. 17768413

  • 502.00€ / 100µg

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Endotoxin level < 0.01EU/μg by LAL method Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8 °C for one week. Store at -20 to -80 °C for twelve months from the date of receipt.

Fresolimumab has been used in trials studying the treatment of Primary Brain Tumors, Metastatic Breast Cancer, Diffuse Systemic Sclerosis, Pleural Malignant Mesothelioma, and Primary Focal Segmental Glomerulosclerosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Fresolimumab
Recombinant Monoclonal
Unconjugated
GC-1008
Human TGFB/TGF beta.
100 μg
Primary
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Chemical
ELISA, SDS-Page
4.9 mg/mL
PBS with no preservative; pH 7.4
Human
Protein A/G
RUO
Human
Antibody
IgG4 κ
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis