missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Frizzled-10 Antibody (2678A) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Code produit 30175274 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30175274 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30175274 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB34581JF635

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

Frizzled-10 Monoclonal antibody specifically detects Frizzled-10 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Flow Cytometry (Intracellular Staining)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Frizzled-10
Applications Immunohistochemistry, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Classification Monoclonal
Clone 2678A
Conjugué Janelia Fluor 635
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène CD350, CD350 antigen, frizzled (Drosophila) homolog 10, frizzled homolog 10 (Drosophila), frizzled-10, Fz10, Fz-10, FzE7, hFz10
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived human Frizzled-10, Ile21-Gly161, Accession # Q6NSL8
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche GPCR, Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 11211
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.