missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FSBA Antibody (FSBA 2F5/5), DyLight 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NB100-2656DL594
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
FSBA Monoclonal antibody specifically detects FSBA in Nonspecies specific samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Spécification
| FSBA | |
| Monoclonal | |
| DyLight 594 | |
| 5'-(4-(fluorosulfonyl)benzoyl)adenosine, 5'-(4-fluorosulfonylbenzoyl)adenosine, 5'-FSBA, p-fluorosulfonylbenzoyl-5'-adenosine | |
| Fluorylsulponylbenzoyladenosine (FSBA) | |
| 0.1 mL | |
| Epitope Tags | |
| Non-species specific | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
| FSBA 2F5/5 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu