Learn More
FTO Antibody (FT86-4), PE, R&D Systems™
Code produit 18606131 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18606131 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18606131 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP280045PE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    645.42€
    565.95€ / 0.1mL
    Économisez 79.47€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
FTO Monoclonal antibody specifically detects FTO in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène FTO
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Classification Monoclonal
Clone FT86-4
Conjugué PE
Formule PBS
Alias de gène alpha-ketoglutarate-dependent dioxygenase FTO, EC 1.14.11.-, fat mass and obesity associated, Fat mass and obesity-associated protein, KIAA1752protein fto, MGC5149
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant human FTO.
Méthode de purification Protein G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Lipid and Metabolism, Neuroscience
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 79068
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus