Learn More
CleanSpace™ Masque PAPR complet
Tous les produits CleanSpace Technology Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
Taille moyenne/Grande taille
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Utilisé avec la solution révolutionnaire PAPR CleanSpace™ : léger, sans tuyau ni ceinture
- Large visière panoramique
- Revêtement résistant aux rayures et aux solvants
- Adapté à de longues périodes de travail
- Le débit d’air sous pression positive et le masque oro-nasal interne empêchent toute formation de buée
- Respiration facile et absence de résistance, même en cas d’effort intense
- Le joint en silicone s’adapte au visage pour une protection et un confort optimaux.
- Le masque oro-nasal interne doté du système clip-in clip-out exclusif peut être facilement retiré pour être nettoyé
- Membrane phonique en mylar pour une communication claire sur le lieu de travail
- Matériaux résistants à l’usure
- Tests PortaCount possibles avec les tests d’ajustement de masque quantitatif (vendus séparément)
- Kit pour lunettes : Entièrement réglable pour s’adapter à toutes les tailles de visage, cadres larges pour s’adapter aux larges visières à vision périphérique et extrême stabilité même avec des mouvements brusques (vendu séparément)
- Déchirables : Protection de visière contre les rayures (vendue séparément)
- Visière en polycarbonate moulé dur ; dispositif d’étanchéité faciale en silicone et coussin pour masque oro-nasal interne. Pinces de masque en nylon ; membrane phonique en mylar. Harnais en caoutchouc EPDM ; boîtier de valve d’expiration en polypropylène renforcé modifié par impact ; joints toriques en silicone
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | AS/NZS1716 : 2012 |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 12942 |
| Type de produit | Masque complet PAPR |
| Dimensions | Taille moyenne/Grande taille |
| Modèle du masque / du casque | Masque complet PAPR uniquement |
| À utiliser avec (équipement) | PAF-1070 |
| Modèle | PAF-1014 |
| Conditions de stockage | Conserver entre -10°C et 55°C |