Learn More
CleanSpace™ Technology Kit de lunettes pour masque complet
Tous les produits CleanSpace Technology ProduitsDescription
- Conçu pour le confort sur de longues périodes
- Permet la transpiration et la respirabilité
- Nettoyage facile et séchage rapide
- Conçu pour une utilisation longue dans des environnements difficiles
- Remplacement facile et rapide
- Le cadre est entièrement réglable pour toutes les tailles de visage. Cadres larges pour accueillir de grands verres, pour une meilleure vision périphérique
- Le cadre est conçu pour assurer une stabilité pendant une activité énergique et il est facile à adapter et à ajuster
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | AS/NZS1716 :2012, EN 12942 |
| Jetable | Non |
| Matériau | Aluminium, silicone |
| Type de produit | Kit de lunettes |
| À utiliser avec (application) | Soudage, travail du bois, fabrication, fusion, construction, usines de recyclage, services d’urgence, exploitation minière, agriculture, usines de transformation, broyage |
| À utiliser avec (équipement) | PAF-1014, PAF-1106 |
| Modèle | PAF-1017 |
| Conditions de stockage | Conserver entre -10°C et +55°C |
| Dimensions (L x l x H) | 70 x 150 x 70 mm |
| Poids (métrique) | 150 g |