Learn More
3M™ Masque complet réutilisable
Le masque complet réutilisable 3M™ Promask™ est notre masque complet de taille et multifonction, conçu pour offrir une protection durable et confortable contre éventail de risques respiratoires.
820.00€
Spécification
Type de connexion | Baïonnette & DIN |
---|---|
Couleur | Noir |
Type de produit | Masque facial intégral |
Type de suspension | Sangle 5 points |
Code produit | Marque | Dimensions | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17786973
|
3M™
7100237033 |
S | FF-301 |
820.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17766973
|
3M™
7100236989 |
L | FF-302 |
820.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 19-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Masque filtre unique, pression négative ou pour appareil à ventilation assistée
- Le port anti-transpiration contribue à améliorer le confort de l'utilisateur pendant de longues périodes d'utilisation
- La visière est disponible en polycarbonate ou en matériau résistant à la chaleur
- Orifice de filtre latéral et masque intérieur transparent pour une bonne vision vers l'avant et vers le bas
- Le filtre n'interfère pas avec le diaphragme vocal monté à l'avant pour faciliter la communication
Spécification
Baïonnette & DIN | |
Noir | |
Masque facial intégral | |
Sangle 5 points |