missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Fungal Enolase Monoclonal Antibody (J21J)

Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Invitrogen™ MA518202
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
This antibody reacts with Candida species C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicales and C. glabrata, as well as S. cerevisiae. Purity is >90%. Recommended pairs for ELISA: MA5-18202 (capture) and MA5-18201 (conjugated, detection).
Spécification
| Fungal Enolase | |
| Monoclonal | |
| 100 μg/mL | |
| PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.2 | |
| Enolase recombinant protein. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| 4°C | |
| Liquid |
| ELISA | |
| J21J | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Protein A | |
| RUO | |
| Fungi | |
| Antibody | |
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu