Learn More
Molecular Probes™ Fura-2, AM, perméant cellulaire
Fura-2, AM, perméant aux cellules
389.00€ - 489.00€
Spécification
Contenu et stockage | Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. |
---|---|
Méthode de détection | Fluorescent |
À utiliser avec (application) | Viabilité cellulaire, prolifération et imagerie cellulaire |
À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
Type de produit | Indicateur de calcium |
Codice del prodotto | Marca | Quantité | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantité | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11524766
|
Molecular Probes™
F1221 |
20 x 50 μg |
489.00€
1000µg |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10308392
|
Molecular Probes™
F1201 |
1 mg |
389.00€
1mg |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Descrizione
Fura-2, AM est un indicateur de calcium intracellulaire, de haute affinité, ratiométrique et excitable par la lumière UV. Cette forme de l’ester acétoxyméthyle (AM) est utile pour le chargement intracellulaire non invasif et est également disponible dans une solution de DMSO. Le colorant est disponible sous forme de sels de pentapotassium et pentasodium imperméants aux cellules.Specifica
Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Viabilité cellulaire, prolifération et imagerie cellulaire | |
Indicateur de calcium | |
Température ambiante |
Fluorescent | |
Microscope à fluorescence | |
Fluorescent à base de colorants |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.