missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
FUS Monoclonal antibody specifically detects FUS in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Gene Knock-Out,KnockDown,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
Spécification
| Antigène | FUS |
| Applications | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Gene Knock-Out, KnockDown, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | CL0190 |
| Conjugué | DyLight 488 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | 75 kDa DNA-pairing protein, ALS6, amyotrophic lateral sclerosis 6, FUS1, fused in sarcoma, fusion (involved in t(12;16) in malignant liposarcoma), fusion gene in myxoid liposarcoma, fusion, derived from t(12;16) malignant liposarcoma, fus-like protein, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein P2, HNRNPP2, Oncogene FUS, Oncogene TLS, POMp75, RNA-binding protein FUS, TLShnRNP-P2, Translocated in liposarcoma protein |
| Espèces hôtes | Mouse |
| Immunogène | This antibody was developed using a recombinant protein derived from P35637, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Méthode de purification | Protein A purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?