missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FXYD7 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Code produit 30558167 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30558167 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30558167 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP346282

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

FXYD7 Polyclonal antibody specifically detects FXYD7 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène FXYD7
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, ELISA
Formule PBS, 50% Glycerol, pH (7.3)
Alias de gène FLJ25096, FXYD domain containing ion transport regulator 7, FXYD domain-containing ion transport regulator 7
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène FXYD domain containing ion transport regulator 7. (Uniprot# P58549)
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 53822
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.