Learn More
GABA-B R2 Antibody (5G7B9) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
187.00€ - 552.00€
Spécification
| Antigène | GABA-B R2 |
|---|---|
| Clone | 5G7B9 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Dilution | Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000 |
| Applications | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18624755
|
Novus Biologicals
NBP2-37280-0.025ml |
0.025 mL |
187.00€
0.03mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18173388
|
Novus Biologicals
NBP2-37280 |
0.1 mL |
552.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
GABA-B R2 Monoclonal specifically detects GABA-B R2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Spécification
| GABA-B R2 | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| G protein-coupled receptor 51, GABA-BR2, GABA-B-R2, GABABR2GABA-B receptor 2, gamma-aminobutyric acid (GABA) B receptor, 2, gamma-aminobutyric acid type B receptor subunit 2, Gb2, GPR51GABA-B receptor, R2 subunit, GPRC3BFLJ36928, G-protein coupled receptor 51, HG20HRIHFB2099 | |
| GABBR2 | |
| IgG2a | |
| Affinity Purified |
| 5G7B9 | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| GPCR, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| 9568 | |
| Purified recombinant fragment of human GABBR2 (AA: 319-483) expressed in E. Coli. | |
| Primary | |
| 105.8 kDa |
For Research Use Only