Learn More
Invitrogen™ Galacton-Star™ Substrate (50X Concentrate)
Substrat chimiluminescent concentré pour les dosages d’E.coli β-galactosidase. Le substrat Thermo Scientific Galacton-Star (concentré 50X) est très sensible, ce qui le rend idéal pour la détection de l’expression faible et pour la normalisation de la transfection avec d’autres dosages de gènes rapporteurs sensibles.
Marque: Invitrogen™ T2265
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Description
Le substrat Galacton-Star est un substrat chimiluminescent conçu pour la détection rapide et sensible de la bêta-galactosidase dans les lysats cellulaires. Le dosage chimiluminescent présente plus de trois ordres de grandeur, une plus grande sensibilité par rapport aux dosages colorimétriques de bêta-galactosidase. L’émission de lumière de Galacton-Star atteint son maximum en 60 à 90 minutes et reste constante pendant au moins 1 heure. Après incubation à température ambiante, le signal est mesuré dans un luminomètre. Seulement 10 femtogrammes de bêta-galactosidase (20 000 molécules) sont détectables.Spécification
Substrat | |
Chimiluminescence | |
Flacon | |
Beta-Gal | |
Température ambiante |
4 ml | |
Liquide | |
Galacton-Star™, NovaBright™ | |
Stockez le produit à 4°C. |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.