Learn More
A&D Weighing Balance analytique à étalonnage externe Galaxy HR
Une balance conviviale adaptée à tous les budgets, grâce à sa technologie de pesage brevetée C-SHS offrant un rapport performances/prix supérieur et sa conception compacte et légère, qui font de ce modèle l'une des plus petites balances d'analyse destinées aux espaces réduits.
Marque: A&D Weighing HR-100A
1097.63 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21915" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Description
- Construction robuste, protection renforcée contre la poussière et l'humidité
- Étalonnage interne par simple pression sur un bouton (HR-AZ)
- Fonction amortisseur
- Fonction de mise sous/hors tension automatique
- Format d'encombrement B5 pour une utilisation dans les espaces exigus
- Écran LCD rétroéclairé pour une lecture facile des résultats de pesée
- Fonction de calcul statistique SCF
- Interface standard RS-232C
- Capteur rapide SHS compact, temps de réponse d'environ 2 secondes
- Interface Quick-USB, aucune installation de pilote requise (en option)
- Interface LAN Ethernet avec logiciel WinCT-Plus (en option)
- Grand paravent aisément amovible
- Bloc batterie rechargeable NiMH intégré (en option)
Spécification
BPL/BPF/GCP/ISO | |
102 g | |
0,1 mg | |
HR-100A | |
11 VA vers l'adaptateur (12 V, 1 A) |
RS-232 C, USB rapide (option), LAN (option) | |
LCD rétroéclairé inversé | |
Acier inoxydable | |
2 secondes |