Learn More
A&D Weighing Balance analytique à étalonnage externe Galaxy HR
Une balance conviviale adaptée à tous les budgets, grâce à sa technologie de pesage brevetée C-SHS offrant un rapport performances/prix supérieur et sa conception compacte et légère, qui font de ce modèle l'une des plus petites balances d'analyse destinées aux espaces réduits.
1154.93€ - 1484.92€
Spécification
Certifications/Conformité | BPL/BPF/GCP/ISO |
---|---|
Type d’affichage | LCD rétroéclairé inversé |
Matériau | Acier inoxydable |
Temps de stabilisation | 2 secondes |
Alimentation électrique | 11 VA vers l'adaptateur (12 V, 1 A) |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16611192
|
A&D Weighing
HR-250A |
252 g |
1484.92€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16661182
|
A&D Weighing
HR-100A |
102 g |
1155.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16681182
|
A&D Weighing
HR-150A |
152 g |
1261.01€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16631192
|
A&D Weighing
HR-251A |
62 g/252 g |
1154.93€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Construction robuste, protection renforcée contre la poussière et l'humidité
- Étalonnage interne par simple pression sur un bouton (HR-AZ)
- Fonction amortisseur
- Fonction de mise sous/hors tension automatique
- Format d'encombrement B5 pour une utilisation dans les espaces exigus
- Écran LCD rétroéclairé pour une lecture facile des résultats de pesée
- Fonction de calcul statistique SCF
- Interface standard RS-232C
- Capteur rapide SHS compact, temps de réponse d'environ 2 secondes
- Interface Quick-USB, aucune installation de pilote requise (en option)
- Interface LAN Ethernet avec logiciel WinCT-Plus (en option)
- Grand paravent aisément amovible
- Bloc batterie rechargeable NiMH intégré (en option)
Spécification
BPL/BPF/GCP/ISO | |
Acier inoxydable | |
11 VA vers l'adaptateur (12 V, 1 A) |
LCD rétroéclairé inversé | |
2 secondes |