missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Galectin-9 Antibody (PSH02-44), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-32531
419.05 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Galectin-9 Monoclonal antibody specifically detects Galectin-9 in Human,Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot
Spécification
| Galectin-9 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1:1000, Flow Cytometry 1:1000 | |
| ecalectin, Gal-9, galectin 9, galectin-9, HUAT, lectin, galactoside-binding, soluble, 9, LGALS9A, MGC117375, MGC125973, MGC125974, Tumor antigen HOM-HD-21, urate transporter/channel protein | |
| Synthetic peptide within human Galectin-9 aa 51-100/ 355. (Uniprot: O00182) | |
| 100 μL | |
| Myeloid derived Suppressor Cell, Signal Transduction | |
| 3965 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Flow Cytometry, Western Blot | |
| PSH02-44 | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH7.4), 0.1% BSA and 40% Glycerol | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu