Learn More
GALNT12 Antibody, DyLight 488, R&D Systems™
Code produit 18048136 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18048136 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18048136 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP297733G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
GALNT12 Polyclonal specifically detects GALNT12 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène GALNT12
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 488
Dilution Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène colorectal cancer, susceptibility to 1, CRCS1, EC 2.4.1.41, FLJ21212, GalNAc-T12, Polypeptide GalNAc transferase 12, polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 12, pp-GaNTase 12, Protein-UDP acetylgalactosaminyltransferase 12, UDP-GalNAc: polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase, UDP-GalNAc:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 12, UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:polypeptideN-acetylgalactosaminyltransferase 12 (GalNAc-T12)
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human GALNT12 fragment.
Méthode de purification Antigen Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 79695
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus