missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gamma-Glutamyltransferase 7 Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-98100AF488
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Gamma-Glutamyltransferase 7 Polyclonal antibody specifically detects Gamma-Glutamyltransferase 7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| Gamma-Glutamyltransferase 7 | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| 2686 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Alexa Fluor 488 | |
| D20S101, dJ18C9.2, gamma-glutamyltransferase 4, gamma-glutamyltransferase 7, gamma-glutamyltransferase-like 3, gamma-glutamyltransferase-like 5, gamma-glutamyltranspeptidase-like 3, GGT4, GGTL5 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Gamma-Glutamyltransferase 7 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu