Learn More
Keystone Cleanroom Products Gamma Irradiated Mop Bucket Liners
Pre-Sterilized Mop Bucket Liners for Pharma Cleaning.
Marque: Keystone Cleanroom Products S-3428CP4-4
Informations supplémentaires : Poids : 15.42590kg
Description
- Conditionné dans une salle blanche ISO6
- PE solide de 4 mm
- Conditionné dans des sachets pelables en chevron en Tyvek™ / Mylar
- Prolonge la durée de vie des seaux en acier inox.
- Élimine le temps d’attente pour les charges d’autoclave d’entretien.
- Libère les ressources d’autoclave et réduit les coûts de vapeur et de WIFI.
- Garantit la stérilité et minimise les risques de propagation de spores de moisissures.
Spécification
Non autoclavable | |
27,3 L | |
Aucun | |
Oui | |
Seaux pour serpillières | |
Stérile | |
Stérilisation par rayons | |
28 x 34 in | |
71,2 cm | |
86,4 cm |
924 oz. | |
COC ; Certificat d’irradiation | |
Transparent | |
Nettoyage | |
PEBD | |
4 Paquets | |
4 mil | |
28 in | |
34 in |