Learn More
Keystone Cleanroom Products Gamma Irradiated Mop Bucket Liners
Pre-Sterilized Mop Bucket Liners for Pharma Cleaning.
545.00€ - 640.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Capacité (impériale) | 924 oz. |
Capacité (métrique) | 27,3 L |
Certifications/Conformité | COC ; Certificat d’irradiation |
Type de bouchon | Aucun |
Code produit | Marque | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17788467
|
Keystone Cleanroom Products
S-3428CP4-3 |
3 Paquets |
545.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17798467
|
Keystone Cleanroom Products
S-3428CP4-4 |
4 Paquets |
640.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Packaged in an ISO6 cleanroom
- Strong 4 mil polyethylene
- Packaged in Tyvek™/Mylar Chevron Peel Pouches
- Extends the lifespan of stainless-steel buckets.
- Eliminates wait time for janitorial autoclave loads.
- Frees up autoclave resources and reduces the costs of steam and WIFI.
- Ensures sterility and minimizes the risks of spreading mold spores.
Spécification
Non autoclavable | |
27,3 L | |
Aucun | |
Oui | |
Seaux pour serpillières | |
Stérile | |
4 mil | |
28 in | |
34 in |
924 oz. | |
COC ; Certificat d’irradiation | |
Transparent | |
Nettoyage | |
PEBD | |
Stérilisation par rayons | |
28 x 34 in | |
71,2 cm | |
86,4 cm |