Learn More
Cytiva GammaBind™ Plus Sepharose™ Medium
Engineered for better binding to rat and mouse IgG subclasses
1013.00€ - 21525.00€
Spécification
Type de produit | GammaBind Plus Sepharose |
---|---|
Ligand | Recombinant GammaBind G type 3 lacking albumin-binding region |
Granulométrie | 90 μm |
Contenu et stockage | 2°C to 8°C, 20% Ethanol |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11584945
|
Cytiva
17-0886-01 |
5 mL |
1013.00€
5mL |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11594945
|
Cytiva
17-0886-02 |
25 mL |
3795.00€
25mL |
Expédition estimée: 03-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11504955
|
Cytiva
17-0886-04 |
500 mL |
21525.00€
500mL |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Recombinant Protein G type 3 coupled to Sepharose CL-6B for easy binding and fast separation
- More enhanced binding capabilities than GammaBind G at both laboratory and process scale
- Yields up to 18mg/mL mouse IgG
- Binds to all IgG subclasses from human, mouse, and rat; binds total IgG from guinea pig, rabbit, goat, cow, sheep, and horse
Spécification
GammaBind Plus Sepharose | |
Recombinant GammaBind G type 3 lacking albumin-binding region | |
90 μm | |
2°C to 8°C, 20% Ethanol |