Learn More
Gankyrin Antibody (1F4), Alexa Fluor™ 350, R&D Systems™
Code produit 18444103 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18444103 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18444103 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP259400AF350
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Gankyrin Monoclonal antibody specifically detects Gankyrin in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Gankyrin
Applications Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone 1F4
Conjugué Alexa Fluor 350
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 10, 26S proteasome regulatory subunit p28, ankyrin repeat protein, dJ889N15.2, gankyrin, hepatocellular carcinoma-associated protein p28-II, p28, p28(GANK), proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 10
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant human Gankyrin (1-226aa) purified from E. coli
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cell Biology, Tumor Suppressors, Ubiquitin Proteasome Pathway
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5716
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus