missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GAPDH Antibody (CL3266) [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™

Code produit 30289371 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30289371 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30289371 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP259779JF646

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

GAPDH Monoclonal antibody specifically detects GAPDH in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène GAPDH
Applications Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone CL3266
Conjugué Janelia Fluor 646
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène aging-associated gene 9 protein, EC 1.2.1, EC 1.2.1.12, EC 2.6.99.-, G3PD, GAPD, glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, MGC88685, Peptidyl-cysteine S-nitrosylase GAPDH
Espèces hôtes Mouse
Immunogène This antibody was developed using a recombinant protein derived from P04406, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Alzheimers Research, Apoptosis, Autophagy, Cancer, Chromatin Research, DNA Repair, Lipid and Metabolism, Loading Controls, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Nuclear Receptors Coactivators and Corepressors, Signal Transduction, Translation Control
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2597
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4⪚C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.