missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GAPDH Antibody, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Novus Biologicals NBP2-48721

Code nomenclature Nacres: NA.46

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 18610709

  • 470.00€ / 0.10mL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

GAPDH Polyclonal antibody specifically detects GAPDH in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

GAPDH
Polyclonal
Western Blot 0.04 - 0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000, Knockdown Validated
aging-associated gene 9 protein, EC 1.2.1, EC 1.2.1.12, EC 2.6.99.-, G3PD, GAPD, glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, MGC88685, Peptidyl-cysteine S-nitrosylase GAPDH
This GAPDH antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: TVKAENGKLVINGNPITIFQERDPSKIKWGDAGAEYVVESTGVFTTMEKAGAHLQGGAKRVIIS
0.1 mL
Alzheimers Research, Apoptosis, Autophagy, Cancer, DNA Repair, Lipid and Metabolism, Loading Controls, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Nuclear Receptors Coactivators and Corepressors, Signal Transduction, Translation Control
2597
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
Unconjugated
PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis