Learn More
GARP Mouse, APC, Clone: GARP5, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
262.50€ - 526.05€
Spécification
| Antigène | GARP |
|---|---|
| Clone | GARP5 |
| Concentration | 5μL/Test |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15982558
|
EnquireBio
QAB84-APC-25Tests |
25 Tests |
262.50€
25 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15972558
|
EnquireBio
QAB84-APC-100Tests |
100 Tests |
526.05€
100 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
| GARP | |
| 5μL/Test | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| 2615 | |
| IgG1 | |
| Protein A/G Purified |
| GARP5 | |
| Flow Cytometry | |
| APC | |
| RUO | |
| XP_016873016 | |
| LRRC32 | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |