Learn More
3M™ Cartouche pour gaz et vapeurs, série 6000
Allient une excellente protection à un confort et un équilibre exceptionnels. Les cartouches de gaz et de vapeur 3M ont une forme trapézoïdale et fonctionnent avec les demi-masques et masques faciaux complets dotés d’un système de raccordement à baïonnette.
Marque: 3M™ 7000059883
138.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22912" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.06
Informations supplémentaires : Poids : 0.93600kg
Description
Nos filtres à particules P3 R ont plus de surface que de nombreux filtres standard et permettent une protection respiratoire légère et équilibrée dans les environnements dangereux. Pour une protection respiratoire P3 R contre les particules solides et liquides, et le fluorure d’hydrogène jusqu’à 30 ppm (ou jusqu’à 10 × VLE), utilisez des filtres à particules 3M™ 6038. Ils offrent également une protection supplémentaire contre les vapeurs organiques et les gaz acides avec réduction des nuisances à un niveau inférieur à la VLE et sont insérés dans un boîtier en plastique pour les applications difficiles. Nos filtres à particules offrent plus de surface par rapport aux nombreux filtres standard. La surface est 1,8 x supérieure à celle des filtres à filtre à particules 3M™ série 2000 et peut potentiellement augmenter la durée de vie pour certaines applications. Ils offrent une faible résistance respiratoire et un bon équilibre lorsqu’ils sont insérés dans votre masque et sont conçus pour optimiser votre champ de vision. Ils peuvent être rapidement et facilement mis en place et peuvent être utilisés avec n’importe quel masque réutilisable 3M™ équipé d’un raccord de type baïonnette. Le boîtier rigide protège contre les étincelles et la chaleur élevée. Il est idéal pour les environnements difficiles où une décontamination et une protection faciles sont nécessaires.Spécification
EN143:2000 | |
Protège contre les particules solides et liquides P3R, le fluorure d’hydrogène jusqu’à 10x la valeur limite d’exposition et contre les vapeurs organiques et les gaz acides à un niveau ne dépassant pas la limite d’exposition professionnelle dans une cage en plastique stable pour les applications difficiles. | |
Filtre anti-particules | |
Adapté aux demi-masques et masques complets série 3M™ 6 000 et 3M™ 7 000 | |
10/paquet |
Baïonnette | |
P3R | |
Broyage, ponçage, polissage, fabrication d’aliments, construction / carrières, travail du bois, produits chimiques pharmaceutiques / en poudre, dynamitage de l’eau, installation de fibre de verre, tâches liées à l’amiante | |
6038 |