Learn More
3M™ Filtre anti-gaz et anti-vapeur
Code produit. p-8006577
Click to view available options
Modèle:
6038
6051
6054
6055
6057
6059
6075
6099
Conditionnement:
10 paires
2 paires
32 paires
4 paires
Code produit. 12352339
Marque: 3M™ 7000034747
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Filtres anti-gaz et anti-vapeur 3M™ ; les masques réutilisables sont dotés d’un raccord à baïonnette et sont conçus pour optimiser votre champ de vision. Nos filtres sont légers et offrent une protection respiratoire bien équilibrée dans les environnements dangereux.
Étiquettes à code couleur conforme au système de classification EN14387 selon le type de protection garantie. Ces filtres légers associent protection et confort, et ils sont compatibles avec notre gamme de demi-masques et de masques complets pour un travail en toute sécurité dans les environnements dangereux. Ils offrent une faible résistance respiratoire et un bon équilibre lorsqu’ils sont insérés dans votre masque, et ils sont conçus pour optimiser votre champ de vision. Ils peuvent être rapidement et facilement mis en place. Ils peuvent être utilisés avec n’importe quel masque réutilisable 3M™ doté d’un raccord de type baïonnette. Ils peuvent également être utilisés avec des filtres à particules 3M™ et des dispositifs de fixation de filtre à particules 3M™ 501.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN14387:2004, A1:2008
Type de connexion Baïonnette
Description Ammoniac et dérivés, vapeurs organiques bp > 65°C
Type de produit Filtre combiné pour appareil respiratoire gaz/vapeur
Efficacité de filtre ABEK1
À utiliser avec (application) Nettoyage acide, décapage des métaux, gravure et utilisation de métaux, fabrication et manipulation de produits chimiques
À utiliser avec (équipement) Demi-masques et masques complets
Modèle 6059
Quantité 8/paquet
Poids (métrique) 100 g