Learn More
GAS2 Antibody, DyLight 550, R&D Systems™
Code produit 18366432 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18366432 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18366432 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP298799R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    491.70€
    413.70€ / 0.1mL
    Économisez 78.00€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
GAS2 Polyclonal specifically detects GAS2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène GAS2
Applications Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 550
Dilution Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène GAS-2, growth arrest-specific 2, growth arrest-specific protein 2, MGC32610
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of human GAS2.
Méthode de purification Antigen Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2620
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus