Learn More
GAS7 Mouse anti-Human, Clone: OTI8H10, liquid, TrueMAB™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Origene Technologies TA501907
Encompass_Preferred
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 17595481
  • 540.87€ / 100µL
Description
Growth arrest-specific 7 is expressed primarily in terminally differentiated brain cells and predomitly in mature cerebellar Purkinje neurons. GAS7 plays a putative role in neuronal development. Several transcript variants encoding proteins which vary in the N-terminus have been described.
Spécification
Spécification
GAS7
Monoclonal
0.7 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
O60861
GAS7
Full length human recombit protein of human GAS7 produced in HEK293T cell.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2a
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
OTI8H10
Unconjugated
GAS7
growth arrest specific 7
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
8522
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.