Learn More
BD Matériel GasPak™
Utilisés avec les systèmes de production de gaz GasPak™ EZ. Le matériel BD™ GasPak™ est utilisé avec ces systèmes intégrés complets pour une production de gaz rapide, sans eau et sans catalyseur. Peuvent être utilisées dans la production de milieu anaérobie, microaérophile ou enrichi en CO2.
64.35€ - 447.00€
Spécification
Contenu et stockage | 15°C à 30°C |
---|---|
À utiliser avec (application) | Produisez des atmosphères adaptées à l’isolement et à la culture primaires de bactéries anaérobies, microaérophiles ou capnophiles |
À utiliser avec (équipement) | BD GasPaktrade; |
Code produit | Marque | Type | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11713473
|
BD
271055 |
Bandelettes indicatrices de CO2 | 50 Paquets |
175.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11703473
|
BD
271051 |
Bandelette indicatrice anaérobies à sec | 100/paquet |
447.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10252705
|
BD
260630 |
Porte-tubes | 1 de chaque |
70.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15930997
|
BD
270303 |
Charges de rechange du catalyseur | 10 Paquets |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Les systèmes de production de gaz GasPak™ EZ sont des systèmes complets et intégrés qui produisent rapidement des atmosphères qui conviennent à l’isolement primaire et la culture de bactéries anaérobies, microaérophiles et capnophiles à l’aide de sachets générant du gaz dans des récipients d’incubation à usages multiples.
Accessoires fournis :
- Bandelettes indicatrices de CO2
- Bandelettes indicatrices anaérobies à sec
- Porte-tubes
- Charges de rechange du catalyseur
- Cuve à réaction du catalyseur
Spécification
15°C à 30°C | |
Produisez des atmosphères adaptées à l’isolement et à la culture primaires de bactéries anaérobies, microaérophiles ou capnophiles | |
BD GasPaktrade; |