Learn More
Thermo Scientific™ Seringues étanches aux gaz, manuelles, à aiguille fixe pour instruments GC
Choisissez des seringues étanches aux gaz à aiguille fixe Thermo Scientific™ pour une introduction d’échantillons GC manuelle, précise et reproductible à l’aide d’une aiguille fixe et d’un piston qui crée une étanchéité parfaite.
Marque:  Thermo Scientific™ 365D6314
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Code produit. 15254573
  • 72.60€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-07-2024
Description
Profitez de la durabilité, la clarté et la précision des seringues à aiguille fixe, manuelles et étanches aux gaz Thermo Scientific™. Utilisées pour l’injection manuelle d’échantillons dans les instruments de chromatographie en phase gazeuse (GC), elles fournissent une précision et une reproductibilité qui vous donnent confiance dans les résultats analytiques, jour après jour. Ces seringues ont une aiguille fixe et un piston qui crée un joint étanche avec le corps. Choisissez parmi plusieurs tailles et types. Elles sont disponibles en taille standard avec des marquages noirs faciles à lire et résistants aux solvants.
  • Corps en verre borosilicaté avec brides métalliques
  • Aiguilles en acier inoxydable
  • Pistons en PTFE
  • Conception de seringue éprouvée
Spécification
Spécification
26s G
Seringue pour échantillonneur automatique GC étanche aux gaz, aiguille fixe
10 μl
Arrondi
50 mm
1/boîte
50 mm
Systèmes de chromatographie en phase gazeuse