missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gastrin-releasing Peptide/Bombesin/Neuromedin C Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Novus Biologicals™

Code produit 18043486 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 μL
100 μL
Conditionnement:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18043486 100 μL 100µL
18330997 20 μL 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18043486 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP303282100UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Gastrin-releasing Peptide/Bombesin/Neuromedin C Polyclonal specifically detects Gastrin-releasing Peptide/Bombesin/Neuromedin C in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Gastrin-releasing Peptide/Bombesin/Neuromedin C
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gène BN, bombesin, gastrin-releasing peptide, GRP-10, neuromedin C, pre-progastrin releasing peptide, preproGRP, proGRP
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-148 of human Gastrin-releasing Peptide/Bombesin/Neuromedin C (NP_002082.2).
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche GPCR, Neuroscience
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2922
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.