missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GATA-3 Antibody (GATA3/2442), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-08401F
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
GATA-3 Monoclonal antibody specifically detects GATA-3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| GATA-3 | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| 131320, GATA binding protein 3, GATA-binding factor 3, GATA-binding protein 3, HDRMGC5199, MGC2346, MGC5445, trans-acting T-cell-specific transcription factor GATA-3 | |
| Recombinant fragment of human GATA-3 protein (around aa 357-436) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P23771) | |
| 100 μg | |
| Cancer, Innate Immunity | |
| 2625 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| GATA3/2442 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu