Learn More
GATA-3 Antibody (GATA3/4550R), Allophycocyanin, R&D Systems™
Code produit 18614766 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18614766 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18614766 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP314267APC
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
GATA-3 Monoclonal antibody specifically detects GATA-3 in Human, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène GATA-3
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone GATA3/4550R
Conjugué APC
Formule PBS
Alias de gène 131320, GATA binding protein 3, GATA-binding factor 3, GATA-binding protein 3, HDRMGC5199, MGC2346, MGC5445, trans-acting T-cell-specific transcription factor GATA-3
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant full-length human GATA-3 protein (Uniprot: P23771)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Innate Immunity
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2625
Espèces cibles Human, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG κ
Gamme de produits Novus