missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GATA-3 Antibody (GATA3/8327R), PE, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-20866PE
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
GATA-3 Monoclonal antibody specifically detects GATA-3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| GATA-3 | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| 131320, GATA binding protein 3, GATA-binding factor 3, GATA-binding protein 3, HDRMGC5199, MGC2346, MGC5445, trans-acting T-cell-specific transcription factor GATA-3 | |
| Recombinant full-length human GATA-3 protein | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Innate Immunity | |
| 2625 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| GATA3/8327R | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu