Learn More
GATC Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | GATC |
|---|---|
| Concentration | 0.17 mg/mL |
| Applications | Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16882225
|
Proteintech
23183-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16872225
|
Proteintech
23183-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
GATC (glutamyl-tRNA(Gln) amidotransferase, subunit C) is a protein-coding gene. GO annotations related to this gene include glutaminyl-tRNA synthase (glutamine-hydrolyzing) activity. An important paralog of this gene is ENSG00000111780.Spécification
| GATC | |
| Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse | |
| O43716, Q8CBY0 | |
| 283459, 384281 | |
| GATC Fusion Protein Ag19713 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| GATC |
| 0.17 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| 15E1.2, GATC, GatC like protein, Protein 15E1.2 | |
| GATC | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |