missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GATSL3 Antibody [Biotin], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30498881 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30498881 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498881 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP337902B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

GATSL3 Polyclonal antibody specifically detects GATSL3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène GATSL3
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Biotin
Formule PBS
Alias de gène GATS protein-like 3, GATS-like protein 3
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-329 of human GATSL3 (NP_001032755.1).,, Sequence:, MELHILEHRVRVLSVARPGLWLYTHPLIKLLFLPRRSRCKFFSLTETPEDYTLMVDEEGFKELPPSEFLQVAEATWLVLNVSSHSGAAVQAAGVTKIARSVIAPLAEHHVSVLMLSTYQTDFILVREQDLSVVIHTLAQEFDIYREVGGEPVPVTRDDSSNGFPRTQHGPSPTVHPIQSPQNRFCVLTLDPETLPAIATTLIDVLFYSHSTPKEAASSSPEPSSITFFAFSLIEGYISIVMDAETQKKFPSDLLLTSSSGELWRMVRIGGQPLGFDECGIVAQIAGPLAAADISAYYISTFNFDHALVPEDGIGSVIEVLQRRQEGLAS
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 652968
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.