Learn More
GBF1 Antibody [Alexa Fluor« 532], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498263 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30498263 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498263 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335248AF532
 Article restreint
Expédition estimée: 05-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
GBF1 Polyclonal antibody specifically detects GBF1 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène GBF1
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 532
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène ARF1GEF, BFA-resistant GEF 1, FLJ21263, golgi brefeldin A resistant guanine nucleotide exchange factor 1, golgi-specific brefeldin A resistance factor 1, Golgi-specific brefeldin A-resistance guanine nucleotide exchange factor 1, KIAA0248FLJ21500, MGC134877, MGC134878
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-85 of human GBF1 (NP_004184.1).,, Sequence:, MVDKNIYIIQGEINIVVGAIKRNARWSTHTPLDEERDPLLHSFGHLKEVLNSITELSEIEPNVFLRPFLEVIRSEDTTGPITGLA
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8729
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG