Learn More
GBP4 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | GBP4 |
|---|---|
| Concentration | 0.18 mg/mL |
| Applications | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16837704
|
Proteintech
17746-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16827704
|
Proteintech
17746-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Guanylate-binding proteins, such as GBP4, are induced by interferon and hydrolyze GTP to both GDP and GMP.[supplied by OMIM, Dec 2008].Spécification
| GBP4 | |
| Immunoprecipitation, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q96PP9 | |
| 115361 | |
| GBP4 Fusion Protein Ag12006 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| GBP4 |
| 0.18 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| GBP 4, GBP4, GTP binding protein 4, guanylate binding protein 4, Mpa2 | |
| GBP4 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |