Learn More
Macherey-Nagel™ Espace de rétention Phe-Sil de colonne GC
Marque: Macherey-Nagel™ 723710.10
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
0,32 mm | |
0,5 mm | |
320°C | |
1 de chaque |
Espace de rétention de colonne GC | |
Solvants sauf le méthanol et l’eau | |
10 m |