Learn More
Macherey-Nagel™ Espace de rétention Phe-Sil de colonne GC
219.00€ - 545.00€
Spécification
Type | Espace de rétention de colonne GC |
---|---|
À utiliser avec (application) | Solvants sauf le méthanol et l’eau |
Plage de températures | 320°C |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10718432
|
Macherey-Nagel™
723709.10 |
0,25 mm | 10 m |
219.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10276751
|
Macherey-Nagel™
723710.10 |
0,32 mm | 10 m |
247.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10135181
|
Macherey-Nagel™
723709.25 |
0,25 mm | 25 m |
404.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10308071
|
Macherey-Nagel™
723710.25 |
0,32 mm | 25 m |
451.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10621112
|
Macherey-Nagel™
723711.10 |
0,53 mm | 10 m |
292.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10738622
|
Macherey-Nagel™
723711.25 |
0,53 mm | 25 m |
545.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Espace de rétention de colonne GC | |
Solvants sauf le méthanol et l’eau | |
320°C | |
1 de chaque |